855456
D-Tyrosine
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
(R)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)-D-alanine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
powder
optical activity
[α]20/D +10.3°, c = 5 in 1 M HCl
optical purity
ee: 99% (GLC)
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
InChI key
OUYCCCASQSFEME-MRVPVSSYSA-N
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?