796565
2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionic acid
95%
Sinónimos:
Fenofibric acid
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
95%
form
powder
mp
187 °C
functional group
carboxylic acid
chloro
ketone
SMILES string
O=C(C1=CC=C(OC(C)(C)C(O)=O)C=C1)C2=CC=C(Cl)C=C2
InChI
1S/C17H15ClO4/c1-17(2,16(20)21)22-14-9-5-12(6-10-14)15(19)11-3-7-13(18)8-4-11/h3-10H,1-2H3,(H,20,21)
InChI key
MQOBSOSZFYZQOK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PPARA(5465)
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)