794198
Neopentyl-tBu2P Pd G2
Sinónimos:
Chloro[(di-tert-butylneopentylphosphine)-2-(2-aminobiphenyl)]palladium(II)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
Características
generation 2
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
Cl[Pd-]1C2=CC=CC=C2C3=C([NH2+]1)C=CC=C3.CC(C)(C)P(C(C)(C)C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C13H29P.C12H10N.ClH.Pd/c1-11(2,3)10-14(12(4,5)6)13(7,8)9;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h10H2,1-9H3;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
Clave InChI
DQUVXGBXLUAOQM-UHFFFAOYSA-M
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)