Merck
772623
Sigma-Aldrich
4,4,4-Trifluoro-1-butanol
98%
Sinónimos:
4,4,4-Trifluoro-n-butanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H7F3O
Número de CAS:
Peso molecular:
128.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.343
bp
123-127 °C/760 mmHg
density
1.212 g/mL at 25 °C
functional group
fluoro
hydroxyl
SMILES string
OCCCC(F)(F)F
InChI
1S/C4H7F3O/c5-4(6,7)2-1-3-8/h8H,1-3H2
InChI key
VKRFUGHXKNNIJO-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
123.1 °F
flash_point_c
50.6 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)