Merck
772607
Sigma-Aldrich
2-Fluoropyridine-4-carboxaldehyde
97%
Sinónimos:
2-Fluoroisonicotinaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4FNO
Número de CAS:
Peso molecular:
125.10
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.512
bp
357-403 °C (decomposition)
density
1.257 g/mL at 25 °C
functional group
aldehyde
fluoro
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1cc(C=O)ccn1
InChI
1S/C6H4FNO/c7-6-3-5(4-9)1-2-8-6/h1-4H
InChI key
WOLIMEQXFWSBTE-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
187.0 °F
flash_point_c
86.11 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)