Merck
772445
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ser[GalNAc(Ac)3-α-D]-OH
95%, for peptide synthesis
Sinónimos:
N-α-Fmoc-O-β-(2-acetamido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl)-L-serine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H36N2O13
Número de CAS:
Peso molecular:
656.63
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
Fmoc-Ser[GalNAc(Ac)3-α-D]-OH, 95%
Quality Level
assay
95%
form
solid
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O[C@@H]([C@H](COC(C)=O)O1)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](NC(C)=O)[C@H]1OC[C@@H](C(O)=O)NC(OCC2C3=C(C=CC=C3)C4=C2C=CC=C4)=O)=O
InChI
1S/C32H36N2O13/c1-16(35)33-27-29(46-19(4)38)28(45-18(3)37)26(15-42-17(2)36)47-31(27)43-14-25(30(39)40)34-32(41)44-13-24-22-11-7-5-9-20(22)21-10-6-8-12-23(21)24/h5-12,24-29,31H,13-15H2,1-4H3,(H,33,35)(H,34,41)(H,39,40)/t25-,26-,27+,28-,29+,31-/m0/s1
InChI key
ORICVOOXZDVFIP-MIOLQQMZSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)