Merck
76854
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-5,5′-Dichloro-2,2′-bis(diphenylphosphino)-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl
≥97.0% (H-NMR)
Sinónimos:
(−)-(5,5′-Dichloro-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl)-2,2′-diyl-bis(diphenylphosphine), (−)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-5,5′-dichloro-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl, (S)-(−)-Cl-MeO-BIPHEP
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C38H30Cl2O2P2
Número de CAS:
Peso molecular:
651.50
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥97.0% (H-NMR)
form
crystals
optical activity
[α]20/D −59.0±4°, c = 1% in chloroform
functional group
chloro
phosphine
SMILES string
COc1c(Cl)ccc(P(c2ccccc2)c3ccccc3)c1-c4c(OC)c(Cl)ccc4P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C38H30Cl2O2P2/c1-41-37-31(39)23-25-33(43(27-15-7-3-8-16-27)28-17-9-4-10-18-28)35(37)36-34(26-24-32(40)38(36)42-2)44(29-19-11-5-12-20-29)30-21-13-6-14-22-30/h3-26H,1-2H3
InChI key
GCBRCSSVOVNEIX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Legal Information
produced by Bayer
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)