Merck
756245
Sigma-Aldrich
2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis(propyl glycidyl ether)cyclotetrasiloxane
90%
Sinónimos:
CS-697, Polyglycidyl ether cyclosiloxane, Tetrakis(propyl glycidyl ether)cyclomethylsiloxane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H56O12Si4
Número de CAS:
Peso molecular:
697.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
assay
90%
form
viscous liquid
eq. wt.
175-190 g/eq Epoxide
viscosity
125-250 cP
density
1.132 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[Si]2(CCCOCC1CO1)O[Si](C)(CCCOCC3CO3)O[Si](C)(CCCOCC4CO4)O[Si](C)(CCCOCC5CO5)O2
InChI
1S/C28H56O12Si4/c1-41(13-5-9-29-17-25-21-33-25)37-42(2,14-6-10-30-18-26-22-34-26)39-44(4,16-8-12-32-20-28-24-36-28)40-43(3,38-41)15-7-11-31-19-27-23-35-27/h25-28H,5-24H2,1-4H3
InChI key
BLZDTVROPKIJLZ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
392.0 °F
flash_point_c
200 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)