364096
1-Aza-15-crown-5
97%
Sinónimos:
1,4,7,10-Tetraoxa-13-azacyclopentadecane
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
35-37 °C (lit.)
functional group
ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1COCCOCCOCCOCCN1
InChI
1S/C10H21NO4/c1-3-12-5-7-14-9-10-15-8-6-13-4-2-11-1/h11H,1-10H2
InChI key
BJUOQSZSDIHZNP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?