Merck
753203
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-thiol
97%
Sinónimos:
3-(Trifluoromethyl)-2-mercaptopyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4F3NS
Número de CAS:
Peso molecular:
179.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
178-183 °C
functional group
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1cccnc1S
InChI
1S/C6H4F3NS/c7-6(8,9)4-2-1-3-10-5(4)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
ACGSRAAAQJSWLC-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)