Merck
745413
Sigma-Aldrich
Potassium benzyl cyanocarbamate
Sinónimos:
Looper Reagent, Potassium N-cyanocarbamic acid, phenylmethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7KN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
214.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
228-232 °C
grupo funcional
amine
phenyl
cadena SMILES
[K]N(C#N)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H8N2O2.K/c10-7-11-9(12)13-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
Clave InChI
HZBHQPNPJVDRMR-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
In tandem with TMSCl, product generates an in situ N-silylcarbodiimide that rapidly guanylates a variety of amines at room temperature.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Looper; R. E.;
The Journal of Organic Chemistry, 76, 6957-6957 (2011)