743461
(R)-(+)-1-(2-Diphenylphosphino-1-naphthyl)isoquinoline
≥95.0% (qNMR)
Sinónimos:
(R)-QUINAP
About This Item
Productos recomendados
assay
≥95.0% (qNMR)
form
powder
optical purity
enantiomeric excess: ≥98.0%
functional group
phosphine
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C31H22NP/c1-3-13-25(14-4-1)33(26-15-5-2-6-16-26)29-20-19-23-11-7-9-17-27(23)30(29)31-28-18-10-8-12-24(28)21-22-32-31/h1-22H
InChI key
YMJAIEYASUCCMJ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)