Merck
741272
Sigma-Aldrich
3,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridazine
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5HCl2F3N2
Número de CAS:
Peso molecular:
216.98
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
solid
mp
45-50 °C
functional group
chloro
fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(Cl)nnc1Cl
InChI
1S/C5HCl2F3N2/c6-3-1-2(5(8,9)10)4(7)12-11-3/h1H
InChI key
FCAYXJJTFRBHIQ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)