735558
trans-1-Propenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
trans-1-Propeneboronic acid pinacol ester, trans-2-(1-Propen-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.433
density
0.881 g/mL at 25 °C
SMILES string
C\C=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C9H17BO2/c1-6-7-10-11-8(2,3)9(4,5)12-10/h6-7H,1-5H3/b7-6+
InChI key
COPMASWDWLENMV-VOTSOKGWSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
127.9 °F
flash_point_c
53.3 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)