Merck
734950
Sigma-Aldrich
3-(Chloromethyl)benzonitrile
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6ClN
Número de CAS:
Peso molecular:
151.59
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
66-71 °C
functional group
chloro
nitrile
SMILES string
ClCc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H6ClN/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5H2
InChI key
WRXVOTDGLNPNND-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)