733377
4-Vinylbenzocyclobutene
97%
Sinónimos:
3-Ethenyl(bicyclo[4.2.0]-octa-1,3,5-triene), VBCB
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.578
density
0.962 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=Cc1ccc2CCc2c1
InChI
1S/C10H10/c1-2-8-3-4-9-5-6-10(9)7-8/h2-4,7H,1,5-6H2
InChI key
DTGDMPJDZKDHEP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)