659940
Phosphine Ligands Kit I
About This Item
Productos recomendados
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Nivel de calidad
grupo funcional
phosphine
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system,Peripheral nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Punto de inflamabilidad (°F)
356.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
180 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)