Merck
730181
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3F4N
Número de CAS:
Peso molecular:
165.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.409
density
1.384 g/mL at 25 °C
functional group
fluoro
SMILES string
Fc1cccnc1C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3F4N/c7-4-2-1-3-11-5(4)6(8,9)10/h1-3H
InChI key
OQNWCFXTGANWQI-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
118.0 °F
flash_point_c
47.8 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)