Merck
720682
Sigma-Aldrich
Potassium 2-methyl-1-propenyltrifluoroborate
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H7BF3K
Peso molecular:
162.00
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
solid
mp
130-134 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[K+].C\C(C)=C/[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H7BF3.K/c1-4(2)3-5(6,7)8;/h3H,1-2H3;/q-1;+1
InChI key
FUGVRKYJCWRXAZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)