720267
2,4-Dichlorophenol-13C6
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
97% (CP)
Formulario
crystals
técnicas
bio NMR: suitable
mp
42-43 °C (lit.)
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
O[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13c]1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clave InChI
HFZWRUODUSTPEG-IDEBNGHGSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
237.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
114 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)