485144
o-Xylene-(dimethyl-d6)
98 atom % D
Sinónimos:
1,2-Dimethyl-d6-benzene
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
assay
99% (CP)
bp
143-145 °C (lit.)
mp
-25--23 °C (lit.)
density
0.953 g/mL at 25 °C
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])c1ccccc1C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
CTQNGGLPUBDAKN-WFGJKAKNSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
87.8 °F - closed cup
flash_point_c
31.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?