718130
2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole
97%
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
155-160 °C
functional group
fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1nnc(o1)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F3N3O/c4-3(5,6)1-8-9-2(7)10-1/h(H2,7,9)
InChI key
VMBAPDLMDFSJBH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)