Merck
663573
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(4-pyridinyl)-1,3,4-thiadiazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6N4S
Número de CAS:
Peso molecular:
178.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
242-248 °C
SMILES string
Nc1nnc(s1)-c2ccncc2
InChI
1S/C7H6N4S/c8-7-11-10-6(12-7)5-1-3-9-4-2-5/h1-4H,(H2,8,11)
InChI key
KTWDTPBHCWJWGJ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)