Merck
715123
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-hydroxybenzaldehyde
97%
Sinónimos:
6-Chlorosalicylaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5ClO2
Número de CAS:
Peso molecular:
156.57
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
51-55 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1cccc(Cl)c1C=O
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-2-1-3-7(10)5(6)4-9/h1-4,10H
InChI key
MVTWVXYIKIVAOJ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
224.6 °F - closed cup
flash_point_c
107 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)