706434
(S)-N-Fmoc-piperidine-2-carboxylic acid
97%
Sinónimos:
Fmoc-Pip-OH, (S)-1-Fmoc-piperidine-2-carboxylic acid, N-Fmoc-L-pipecolinic acid
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
powder
optical activity
[α]22/D −23°, c = 1 in DMF
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
153-158 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCCCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C21H21NO4/c23-20(24)19-11-5-6-12-22(19)21(25)26-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18-19H,5-6,11-13H2,(H,23,24)/t19-/m0/s1
InChI key
CKLAZLINARHOTG-IBGZPJMESA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)