Merck
516368
Sigma-Aldrich
Boc-Pip-OH
98%
Sinónimos:
(S)-(−)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-piperidinecarboxylic acid, (S)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid, N-Boc-L-pipecolinic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H19NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
229.27
Beilstein:
480024
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]23/D −63.2°, c = 1 in acetic acid
pureza óptica
ee: 98% (GLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
122-126 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-7-5-4-6-8(12)9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
Clave InChI
JQAOHGMPAAWWQO-QMMMGPOBSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)