Merck
696129
Sigma-Aldrich
2-Methoxycarbonylamino-1H-benzoimidazole-6-carboxylic acid
97%
Sinónimos:
2-Methoxycarbonylamino-3H-benzoimidazole-5-carboxylic acid, Methyl (5-carboxy-2-benzimidazolyl)carbamate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9N3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
235.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
280-286 °C
functional group
amine
carboxylic acid
SMILES string
COC(=O)Nc1nc2ccc(cc2[nH]1)C(O)=O
InChI
1S/C10H9N3O4/c1-17-10(16)13-9-11-6-3-2-5(8(14)15)4-7(6)12-9/h2-4H,1H3,(H,14,15)(H2,11,12,13,16)
InChI key
GIGRDSFULBVHHT-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)