Merck
694487
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-nitrobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6ClNO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
235.64
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
bp
135-137 °C/0.7 mmHg
mp
41-45 °C
functional group
nitro
SMILES string
Cc1ccc(cc1S(Cl)(=O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO4S/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)14(8,12)13/h2-4H,1H3
InChI key
WPGVQDHXOUAJBW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)