Merck
269670
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylbenzenesulfonyl chloride
98%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CC6H4SO2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
232.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
78-81 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)c1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C10H13ClO2S/c1-10(2,3)8-4-6-9(7-5-8)14(11,12)13/h4-7H,1-3H3
Clave InChI
YEZADZMMVHWFIY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
4-tert-Butylbenzenesulfonyl chloride was used in the synthesis of 1-[bis-(4-fluorophenyl)-methyl]-4-(4-tert-butylbenzenesulfonyl)piperazine.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
J N Narendra Sharath Chandra et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 14(19), 6621-6627 (2006-06-21)
A series of novel substituted 1-[bis(4-fluorophenyl)-methyl]piperazine derivatives (4a-g) and (5h-m) have been synthesized. The synthesized compounds were characterized by IR and 1H NMR. All the synthesized compounds were evaluated in vitro for their efficacy as antimicrobial agents against representative strains