692522
(R)−RuCl[(p−cimeno)(SEGPHOS®)]Cl
Sinónimos:
Chloro[(R)-(+)-5,5′-bis(diphenylphosphino)-4,4′−bi−1,3−benzodioxole](p-cymene)ruthenium(II)chloride
About This Item
Productos recomendados
form
powder
Quality Level
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].Cl[Ru+].C[C]1[CH][CH][C]([CH][CH]1)C(C)C.C2Oc3ccc(P(c4ccccc4)c5ccccc5)c(c3O2)-c6c7OCOc7ccc6P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/C38H28O4P2.C10H14.2ClH.Ru/c1-5-13-27(14-6-1)43(28-15-7-2-8-16-28)33-23-21-31-37(41-25-39-31)35(33)36-34(24-22-32-38(36)42-26-40-32)44(29-17-9-3-10-18-29)30-19-11-4-12-20-30;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;/h1-24H,25-26H2;4-8H,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Inchi Key
HZLSGDCLBWZKRB-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago