362069
1,3-Dibenzoylpropane
98%
Sinónimos:
1,5-Diphenyl-1,5-pentanedione
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
solid
mp
66-68 °C (lit.)
SMILES string
O=C(CCCC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H16O2/c18-16(14-8-3-1-4-9-14)12-7-13-17(19)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11H,7,12-13H2
InChI key
YOLLTWVIOASMFW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)