688606
trans-2-Methyl-2-butenoyl chloride
≥97.0%
Sinónimos:
(E)-2,3-Dimethylacryloyl chloride, (E)-2-Methylcrotonoyl chloride, 3-cis-Methyl-methacryloyl chloride, Tigloyl chloride
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥97.0%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.471
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C=C(/C)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H7ClO/c1-3-4(2)5(6)7/h3H,1-2H3/b4-3+
InChI key
TUNLYEHIVPWOHK-ONEGZZNKSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?