687103
1-Amino-4-chloro-2-butyne hydrochloride
90%
Quality Level
assay
90%
form
solid
mp
128-139 °C
functional group
amine
chloro
SMILES string
Cl.NCC#CCCl
InChI
1S/C4H6ClN.ClH/c5-3-1-2-4-6;/h3-4,6H2;1H
InChI key
HZVTZSFWPLLBRF-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?