678392
PEDOT
nanotubes, hydrate
Sinónimos:
PEDOT, Poly(2,3-dihydrothieno-1,4-dioxin)
About This Item
Productos recomendados
product name
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) hydrate, nanotubes
form
nanotubes
L × I.D. × O.D.
~11.49 μm × 272.4 nm × 416 nm, TEM
General description
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Conjugated polymers offer charge transport between inorganic, electrically conducting metals and organic, proton-conducting biological systems.