673943
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
96%
Sinónimos:
Methoxyboronic acid pinacol ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H15BO3
Número de CAS:
Peso molecular:
158.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.4096
densidad
0.9642 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
COB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C7H15BO3/c1-6(2)7(3,4)11-8(9-5)10-6/h1-5H3
Clave InChI
JZZJAWSMSXCSIB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
108.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
42.2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?