667706
2-(Bromomethyl)benzyl alcohol
95%
Sinónimos:
2-(Bromomethyl)benzenemethanol, 2-Hydroxymethylbenzylbromide
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
95%
form
solid
impurities
1-3% (2-((2-Bromomethyl)benzyloxy)methyl)phenyl)methanol
1-3% 1,2-Bis(bromomethyl)benzene
mp
66-68 °C
functional group
bromo
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCc1ccccc1CBr
InChI
1S/C8H9BrO/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,10H,5-6H2
InChI key
JDBQNNKIOFSPOA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?