Merck
663239
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tris[(3-methylphenyl)phenylamino]benzene
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C45H39N3
Número de CAS:
Peso molecular:
621.81
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
97%
form
solid
mp
184-188 °C
SMILES string
Cc1cccc(c1)N(c2ccccc2)c3cc(cc(c3)N(c4ccccc4)c5cccc(C)c5)N(c6ccccc6)c7cccc(C)c7
InChI
1S/C45H39N3/c1-34-16-13-25-40(28-34)46(37-19-7-4-8-20-37)43-31-44(47(38-21-9-5-10-22-38)41-26-14-17-35(2)29-41)33-45(32-43)48(39-23-11-6-12-24-39)42-27-15-18-36(3)30-42/h4-33H,1-3H3
InChI key
HKDGIZZHRDSLHF-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)