658928
Fmoc-Ser(tBu)-OH-13C3,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
98 atom % 15N
assay
99% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
131-136 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
mass shift
M+4
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)O[13CH2][13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C22H25NO5/c1-22(2,3)28-13-19(20(24)25)23-21(26)27-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1/i13+1,19+1,20+1,23+1
InChI key
REITVGIIZHFVGU-FIEXIFIBSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)