Merck
607770
Sigma-Aldrich
L-Threonine-13C4,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
Sinónimos:
SILAC Amino Acid
About This Item
Fórmula lineal:
13CH313CH(OH)13CH(15NH2)13CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
124.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensayo
95% (CP)
Formulario
solid
técnicas
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
256 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[H][13C@]([13CH3])(O)[13C@]([H])([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Clave InChI
AYFVYJQAPQTCCC-KJQIOZMZSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)