655627
D-Phenylalanine-13C9,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensayo
95% (CP)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]25/D +33.0°, c = 1 in H2O
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+10
cadena SMILES
[15NH2][13C@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1
Clave InChI
COLNVLDHVKWLRT-XNVLCMLSSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)