Merck
799238
Sigma-Aldrich
H-Lys(Boc)-OH-13C6,15N2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6C5H2215N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
254.25
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
isotopic purity
99 atom % 13C
98 atom % 15N
assay
95% (CP)
form
powder
technique(s)
bio NMR: suitable
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc
mass shift
M+8
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[13C]([13C@]([H])([15NH2])[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][15NH]C(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C11H22N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-7-5-4-6-8(12)9(14)15/h8H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m1/s1/i4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,12+1,13+1
InChI key
VVQIIIAZJXTLRE-JHLHIYTKSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)