Merck
648116
Sigma-Aldrich
Methyl 3-(bromomethyl)benzoate
97%
Sinónimos:
3-(Bromomethyl)benzoic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9BrO2
Número de CAS:
Peso molecular:
229.07
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
bp
112-114 °C/3 mmHg (lit.)
mp
41-45 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)c1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-12-9(11)8-4-2-3-7(5-8)6-10/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
YUHSMQQNPRLEEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)