Merck
647187
Sigma-Aldrich
5-Bromophthalide
97%
Sinónimos:
5-Bromo-3H-isobenzofuranone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H5BrO2
Número de CAS:
Peso molecular:
213.03
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
162-166 °C (lit.)
functional group
bromo
ester
SMILES string
Brc1ccc2C(=O)OCc2c1
InChI
1S/C8H5BrO2/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-11-8(7)10/h1-3H,4H2
Inchi Key
IUSPXLCLQIZFHL-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)