Merck
632686
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenylboronic acid neopentylglycol ester
97%
Sinónimos:
2-(4-Fluorophenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H14BFO2
Número de CAS:
Peso molecular:
208.04
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
64-68 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)COB(OC1)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C11H14BFO2/c1-11(2)7-14-12(15-8-11)9-3-5-10(13)6-4-9/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChI key
GWWSSPCPSWVJRZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)