616206
D-Sorbitol-1,1,6,6-d4
98 atom % D
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Formulario
solid
actividad óptica
[α]25/D +101°, c = 0.5 in acidified ammonium molybdate
mp
98-100 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]C([2H])(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1/i1D2,2D2
Clave InChI
FBPFZTCFMRRESA-JYJZJFCESA-N
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)