Merck
614793
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzaldehyde-2-d
97 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7DH5O2
Peso molecular:
123.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
97 atom % D
mp
117-119 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
OC1=CC([2H])=C(C([H])=O)C=C1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H/i1D
Clave InChI
RGHHSNMVTDWUBI-MICDWDOJSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)