489735
Hydrazine sulfate-15N2
98 atom % 15N
Sinónimos:
15N Labeled hydrazine sulfate
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Level
form
solid
mp
254 °C (lit.)
density
1.391 g/mL at 25 °C
mass shift
M+2
SMILES string
[15NH2][15NH2].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H4N2.H2O4S/c1-2;1-5(2,3)4/h1-2H2;(H2,1,2,3,4)/i1+1,2+1;
Inchi Key
ZGCHATBSUIJLRL-AWQJXPNKSA-N
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?