608874
o-Toluidine-15N
98 atom % 15N
Sinónimos:
o-Toludine-15N, 2-Methylaniline-15N
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 15N
bp
199-200 °C/11 mmHg (lit.)
mp
-28 °C (lit.)
densidad
1.004 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1ccccc1[15NH2]
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,8H2,1H3/i8+1
Clave InChI
RNVCVTLRINQCPJ-VJJZLTLGSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)