608629
Glyphosate-2-13C,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Nivel de calidad
mp
230 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
agriculture
environmental
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
OC(=O)[13CH2][15NH]CP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i1+1,4+1
Clave InChI
XDDAORKBJWWYJS-VFZPYAPFSA-N
Aplicación
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)