606111
Sodium D-3-hydroxybutyrate-1,3-13C2
99 atom % 13C
Sinónimos:
D-3-Hydroxybutyric acid-1,3-13C2 sodium salt
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
149-155 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].C[13C@@H](O)C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m1./s1/i3+1,4+1;
Clave InChI
NBPUSGBJDWCHKC-LCHDWHJTSA-M
Categorías relacionadas
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)